Stampa…
Naftalina 99+% for scintillation
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
180200010 180200050 180202500
ACRO180200010EA 163 EUR
ACRO180200010 ACRO180200050 ACRO180202500
Naftalina 99+% for scintillation
Naftalina
Formula: C₁₀H₈
Peso molecolare: 128.17 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 79…82 °C
Densità: 0.99 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001742
CAS Number: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 82 °C
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless
GC ≥99.0 %