Stampa…
2-Naftolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: β-Naftolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22290.0250 8.22290.1000 8.22290.9060 8.22290.9025
8.22290.0250EA 43.5 EUR
8.22290.0250 8.22290.1000 8.22290.9060 8.22290.9025
2-Naftolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Naftolo
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 286 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121,6 °C
Densità: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004067
CAS Number: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Visualizza i codici
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 121.6 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 294.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (30 °C)
Flash Point 153 °C
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C