2-Naftolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
β-Naftolo
Purity: 98+%
CAS No.: 135-19-3
Molecular Formula: C10H8O
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 153°(307°F)
Odour: Phenol-like
pH: 5.77
Melting Point: 120-124°
Boiling Point: 285-286°
Beilstein Reference: 742134
Merck Reference: 14,6384
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004067
Formula:
C₁₀H₈O Peso molecolare: 144,17 g/mol Punto di ebollizione: 285…286 °C Punto di fusione: 120…124 °C Densità: 1,280 Flash Pt: 153 °C (307 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004067 CAS Number: 135-19-3 EINECS: 205-182-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6384 |