Stampa…
2-Naftolo 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-Naftolo
180821000 180825000 180820010 180820025
ACRO180821000EA 36.1 EUR
ACRO180821000 ACRO180825000 ACRO180820010 ACRO180820025
2-Naftolo 99+%
2-Naftolo
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 285…286 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 120…124 °C
Densità: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004067
CAS Number: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Visualizza i codici
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥99.0 %