Stampa…
2-Naftolo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-Naftolo
156970010 156970050 156972500
ACRO156970010EA 62.2 EUR
ACRO156970010 ACRO156970050 ACRO156972500
2-Naftolo 98%
2-Naftolo
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 285…286 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 120…124 °C
Densità: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004067
CAS Number: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Visualizza i codici
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥97.5 %