Stampa…
Piastre di Petri, quadrate, Sterilin®
Fornitore: Sterilin
103-17 109-17
391-2017EA 643 EUR
391-2017 391-2018
Piastre di Petri, quadrate, Sterilin®
Piastre per colture Piastre Petri
La capsula senza scomparti è ideale per il test di sensibilità agli antibiotici quando è richiesta un’area superficiale molto ampia e una base molto piatta.
  • Ideal for antibiotic sensitivity testing when a large surface area and very flat base is required
  • Ideal for small volume liquid media work or for sample storage
  • Lid features selectable venting or non-venting positions where the lid turns through 90° to allow for venting or non-venting of the dish
Compartmentalised dish is ideal for small volume liquid media work or for sample storage. The 25More Product Information