Stampa…
VWR® pH 110/pH 110 M, Misuratore di pH/mV/°C, portatile
Fornitore: VWR Collection
662-1350EA 611 EUR
662-1350 662-2268 662-2269 662-2270
VWR® pH 110/pH 110 M, Misuratore di pH/mV/°C, portatile
Misuratori elettrochimici pHmetri
pHmetro economico, accurato, robusto e impermeabile. Il kit completo e pronto all'uso comprende una solida valigetta di trasporto, elettrodo e sensore per temperatura, con diversi tamponi e cavi di varie lunghezze.
  • Alloggiamento impermeabile (IP 67), ampio display e tastierino semplice da usare
  • Compensazione automatica della temperatura
  • Memoria riesaminabile con 50 set di dati
  • Batteria da 1000 ore; funzione di spegnimento automatico (30 minuti di inattività)
  • Riconoscimento del disallineamento dell'elettrodo, blocco automatico e mantenimento delle letture sul display
Funzioni aggiuntive di pH 110 M:
- Capacità di memoria estesa (250 set di dati)
- Porta USB impermeabile per il trasferimento dei dati a un PC (nessun software richiesto)
- Orologio in tempo reale per i dati salvati
- Promemoria di ricalibrazione (selezionabile da 0 a 60 giorni)
Progettato per misurazioni rapide e accurate in varie applicazioni in industrie, laboratori o sul campo.
Garanzia: 3 anni per gli strumenti e 6 mesi per elettrodi/sonde/cavi
Informazioni per l'ordine: fornito in valigetta di trasporto con sensore per pH/°C con cavo da 1 m e tamponi di calibrazione (4,01/7,00/10,00).