1-Naftolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 90-15-3
Molecular Formula: C10H8O
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 125°(257°F)
Odour: schwach, phenolartig
Boiling Point: 278-280°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1817321
Merck Reference: 14,6383
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003930
Formula:
C₁₀H₈O Punto di ebollizione: 278…280 °C Punto di fusione: 95…97 °C Densità: 1,28 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003930 CAS Number: 90-15-3 EINECS: 201-969-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6383 |