Stampa…
1-Naftolo 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
128191000 128195000 128190025
ACRO128191000EA 25.8 EUR
ACRO128191000 ACRO128195000 ACRO128190025
1-Naftolo 99+%
1-Naftolo
Formula: C₁₀H₈O
Punto di ebollizione: 278…280 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 95…97 °C
Densità: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003930
CAS Number: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %