Stampa…
2,6-Dimethoxynaphthalene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H28366.06 H28366.03
H28366.06EA 79.6 EUR
H28366.06 H28366.03
2,6-Dimethoxynaphthalene ≥99%
2,6-Dimethoxynaphthalene
Purity: 99% CAS No.: 5486-55-5 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: 152-154° MDL No.: MFCD00004063
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004063
CAS Number: 5486-55-5
EINECS: 226-816-9