1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 10075-62-4
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 84-85°
Beilstein Reference: 2048082
Formula:
C₁₂H₁₂O₂ Punto di fusione: 84…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052378 CAS Number: 10075-62-4 EINECS: 233-209-2 |