Stampa…
1,5-Dinitronaphthalene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13869.14 A13869.22
A13869.14EA 25.1 EUR
A13869.14 A13869.22
1,5-Dinitronaphthalene ≥97%
1,5-Dinitronaphthalene
Purity: 97+% CAS No.: 605-71-0 Molecular Formula: C10H6N2O4 Formula Weight: 218.17 Odour: Odourless Melting Point: 214-218° Beilstein Reference: 527184 MDL No.: MFCD00003916
Formula: C₁₀H₆N₂O₄
Punto di ebollizione: 390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 214…218 °C
Densità: 1,586
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003916
CAS Number: 605-71-0
EINECS: 210-095-2