1-Fluoronaphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 321-38-0
Molecular Formula: C10H7F
Formula Weight: 146.17
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5930
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1906413
MDL No.: MFCD00003873
Formula:
C₁₀H₇F Peso molecolare: 146.16 g/mol Punto di ebollizione: 215…217 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1.331 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003873 CAS Number: 321-38-0 EINECS: 206-287-0 |