Stampa…
2-Cloronaftalina
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM20050.01 CILDLM20050.1
PROOCILDLM20050.01EA 607 EUR
PROOCILDLM20050.01 PROOCILDLM20050.1
2-Cloronaftalina
2-Cloronaftalina
Formula: C₁₀H₇Cl
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 59,5 °C
Densità: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00035731
CAS Number: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169