Stampa…
2-Cloronaftalina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
404840050 404840250
ACRO404840050EA 142 EUR
ACRO404840050 ACRO404840250
2-Cloronaftalina 99%
2-Cloronaftalina
Formula: C₁₀H₇Cl
Punto di ebollizione: 256 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 57…60 °C
Densità: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Flash Pt: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035731
CAS Number: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %