1-Cloronaftalina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₀H₇Cl Punto di ebollizione: 263 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –2,5 °C Densità: 1,1938 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003874 CAS Number: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,02168 |
Solubility | 0.009 g/l (20 °C) |
Melting Point | -6 °C |
Molar Mass | 162.61 g/mol |
Boiling Point | 259 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.05 hPa (20 °C) |
Flash Point | 115 °C |
Density | 1.19 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O, 20 °C) (undiluted) |
Ignition Point |
|
Synonyms | α-Naphthyl chloride |
Hill Formula | C10H7Cl |