1-Cloronaftalina tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 85%
CAS No.: 90-13-1
Molecular Formula: C10H7Cl
Formula Weight: 162.62
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.6330
Melting Point: ca -8°
Boiling Point: 259°
Beilstein Reference: 970836
Merck Reference: 14,2149
MDL No.: MFCD00003874
Formula:
C₁₀H₇Cl Punto di ebollizione: 259 °C Punto di fusione: ∼–8 °C Densità: 1,194 Flash Pt: 121 °C (249 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003874 CAS Number: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2149 |