Stampa…
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
A16868.06 A16868.14 A16868.22
A16868.06EA 69.2 EUR
A16868.06 A16868.14 A16868.22
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98%
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1141-38-4 Molecular Formula: C12H8O4 Formula Weight: 216.19 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2051257 MDL No.: MFCD00004105
Formula: C₁₂H₈O₄
Peso molecolare: 216,19 g/mol
Punto di ebollizione: 422 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004105
CAS Number: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0