Stampa…
2,3-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0526-25G N0526-5G
TCIAN0526-25GEA 249 EUR
TCIAN0526-25G TCIAN0526-5G
2,3-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Naphthalenedicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈O₄
Punto di ebollizione: 422 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 260…262 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004104
CAS Number: 2169-87-1
EINECS: 218-517-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85dcde2454c527bae1c11ac2f7394c92a591dcac&vid=85dcde2454c527bae1c11ac2f7394c92a591dcac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 250.0 deg-C