Stampa…
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
L20249.14 L20249.22
L20249.14EA 75.6 EUR
L20249.14 L20249.22
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid 98+%
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 605-70-9 Molecular Formula: C12H8O4 Formula Weight: 216.19 Melting Point: 321-325° Beilstein Reference: 2051255
Formula: C₁₂H₈O₄
Peso molecolare: 216,19 g/mol
Punto di fusione: 321…325 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014312
CAS Number: 605-70-9
EINECS: 210-094-7