Stampa…
2-Naphthaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B25157.06 B25157.14 B25157.22
B25157.06EA 33.2 EUR
B25157.06 B25157.14 B25157.22
2-Naphthaldehyde ≥98%
2-Naphthaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 66-99-9 Molecular Formula: C11H8O Formula Weight: 156.18 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 160°/19mm MDL No.: MFCD00004094
Formula: C₁₁H₈O
Punto di ebollizione: 160 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 59…62 °C
Densità: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004094
CAS Number: 66-99-9
EINECS: 200-640-2