Stampa…
2-Naphthaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
128100250 128100050 128101000
ACRO128100250EA 109 EUR
ACRO128100250 ACRO128100050 ACRO128101000
2-Naphthaldehyde 98%
2-Naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O
Punto di ebollizione: 160 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 58…62 °C
Densità: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004094
CAS Number: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %