1-Naphthaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
α-Naphthaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 66-77-3
Molecular Formula: C11H8O
Formula Weight: 156.18
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.6530
Odour: Pungent
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 160-161°/15mm
Beilstein Reference: 386082
MDL No.: MFCD00004003
Formula:
C₁₁H₈O Peso molecolare: 156,18 g/mol Punto di ebollizione: 160…161 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 1…2 °C Densità: 1,148 Flash Pt: 112 °C (233 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004003 CAS Number: 66-77-3 EINECS: 200-633-4 |