Stampa…
1-Naphthaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Naphthaldehyde
128091000 128095000 128090025
ACRO128091000EA 79.1 EUR
ACRO128091000 ACRO128095000 ACRO128090025
1-Naphthaldehyde 95%
1-Naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O
Peso molecolare: 156,18 g/mol
Punto di ebollizione: 160…161 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 1…2 °C
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004003
CAS Number: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %