Stampa…
1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16934.06 A16934.03 A16934.14
A16934.06EA 60.3 EUR
A16934.06 A16934.03 A16934.14
1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥98%
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 341-41-3 Molecular Formula: C10H6BrF Formula Weight: 225.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° Beilstein Reference: 2085804 MDL No.: MFCD00051473
Formula: C₁₀H₆BrF
Punto di fusione: 33…37 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051473
CAS Number: 341-41-3
EINECS: 206-434-9