Stampa…
1-Bromonaftalene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Bromonaphthalene
A14122.30 A14122.0B A14122.18
A14122.30EA 63.1 EUR
A14122.30 A14122.0B A14122.18
1-Bromonaftalene ≥97%
1-Bromonaftalene
Purity: 97% CAS No.: 90-11-9 Molecular Formula: C10H7Br Formula Weight: 207.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.485 Refractive Index: 1.6570 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -2° to 0° Boiling Point: 279-281° Beilstein Reference: 1906414 Merck Reference: 14,1425 MDL No.: MFCD00003868
Formula: C₁₀H₇Br
Punto di ebollizione: 279…281 °C
Punto di fusione: –2…+0 °C
Densità: 1,485
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003868
CAS Number: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 14,1425
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM