Stampa…
1-Bromonaftalene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
107151000 107155000 107150025
ACRO107151000EA 50.2 EUR
ACRO107151000 ACRO107155000 ACRO107150025
1-Bromonaftalene 96%
1-Bromonaftalene
Formula: C₁₀H₇Br
Punto di ebollizione: 279…281 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,489 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003868
CAS Number: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589 nm)
GC ≤2.5 % 2-Bromonaphthalene