Stampa…
1,4-Dibromonaphthalene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
406500050 406500250
ACRO406500050EA 117 EUR
ACRO406500050 ACRO406500250
1,4-Dibromonaphthalene 98+%
1,4-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Peso molecolare: 285.97 g/mol
Punto di ebollizione: 310
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041823
CAS Number: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %