Stampa…
Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
31112.18 31112.09
31112.18EA 877 EUR
31112.18 31112.09
Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Iron selenide
Purity: 99.9% CAS No.: 1310-32-3 Molecular Formula: FeSe Formula Weight: 134.81 Physical Form: -40 Mesh Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00016085
Formula: FeSe
Punto di fusione: 965 °C
Densità: 4,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016085
CAS Number: 1310-32-3
EINECS: 215-177-1
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04103