Stampa…
Tetrossido di osmio 99.8% (≥74.4% Os) (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Osmio (VIII) ossido, Osmio tetrossido
12103.02 12103.03 12103.48
12103.02EA 131 EUR
12103.02 12103.03 12103.48
Tetrossido di osmio 99.8% (≥74.4% Os) (metals basis)
Tetrossido di osmio
Purity: 99.8% CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Crystalline Odour: Like chlorine Boiling Point: 130° Solubility: Soluble in chloroform, alcohol and ethers Merck Reference: 14,6893 UN No.: 2471 MDL No.: MFCD00011150
Oxidation, catalyst in Sharpless dihydroxylations
Formula: O₄Os
Peso molecolare: 254,23 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C
Punto di fusione: 40,6 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011150
CAS Number: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6893