Tetrossido di osmio 99.9+% Trace metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Osmio (VIII) ossido, Osmio tetrossido
Formula:
O₄Os Peso molecolare: 254.23 g/mol Punto di ebollizione: 130 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 40…42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011150 CAS Number: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 2471 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,06962 |
Appearance | Yellow Crystals |
Melting point | 40 to 42°C |
Heavy metals | ≤0.005 % |
Solubility | Passes test |
Purity | ≥99.90 % (Metal purity) |
Non-volatile matter | ≤0.2 % |
Osmium (Os) | 74.2 to 75.4 % |
Ruthenium (Ru) | ≤0.01 % |