Manganese(II) telluride ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-88-1
Molecular Formula: MnTe + small amount MnTe2
Formula Weight: 182.54
Physical Form: 10mm & Down Lump
Appearance: Dark grey
MDL No.: MFCD00049487
Formula:
MnTe Punto di fusione: 1150 °C Densità: 6 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049487 CAS Number: 12032-88-1 EINECS: 234-782-1 |
Total Metal Impurities | 0,1% max. |