Rhenium pentachloride ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Rhenium(V) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13596-35-5
Molecular Formula: ReCl5
Formula Weight: 363.47
Physical Form: -50 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011197
Formula:
Cl₅Re Peso molecolare: 363.47 g/mol Punto di fusione: Dec. Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011197 CAS Number: 13596-35-5 EINECS: 237-042-6 |