Stampa…
Molybdenum diselenide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
13112.06 13112.14
13112.06EA 91.1 EUR
13112.06 13112.14
Molybdenum diselenide ≥99.9% (metals basis)
Molybdenum diselenide
Purity: 99.9% CAS No.: 12058-18-3 Molecular Formula: MoSe2 Formula Weight: 253.87 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014216
Formula: MoSe₂
Peso molecolare: 253.86 g/mol
Punto di fusione: >1200 °C
Densità: 6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014216
CAS Number: 12058-18-3
EINECS: 235-027-9
UN: 3077
ADR: 9 III