Anidride cromica ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
20265.261EA
81.2
EUR
20265.261
20265.294
Anidride cromica ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anidride cromica
Formula:
CrO₃ Punto di fusione: 195 °C Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010952 CAS Number: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1 (6.1, 8),II REACH: 01-2119458868-17 Merck Index: 13,02256 |
Assay | Min. 99 % |
Insolubility in water | Max. 0.2 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |