Anidride cromica ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1333-82-0
Molecular Formula: CrO3
Formula Weight: 99.99
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: red
Melting Point: 196°
Boiling Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,2235
UN No.: 1463
MDL No.: MFCD00010952
Formula:
CrO₃ Punto di ebollizione: 250 °C (dec.) Punto di fusione: 196 °C Densità: 2,7 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010952 CAS Number: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119458868-17 Merck Index: 14,2235 |