Stampa…
Anidride cromica 99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Triossido di cromo, Cromo (VI) ossido
196610010 196610250 196612500 196610025
ACRO196610010EA 154 EUR
ACRO196610010 ACRO196610250 ACRO196612500 ACRO196610025
Anidride cromica 99.5%
Anidride cromica
Formula: CrO₃
Peso molecolare: 99.99 g/mol
Punto di fusione: 196 °C
Densità: 2.7 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010952
CAS Number: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Visualizza i codici
Appearance Dark red to purple Crystals or granules
Titration Iodometric ≥99.4 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm