Stampa…
Cromo (III) ossido, Patinal®
Fornitore: Merck
Synonyms: Chromic oxide
1.02484.0100 1.02484.1000
1.02484.0100EA 0 EUR
1.02484.0100 1.02484.1000
Cromo (III) ossido, Patinal®
Cromo (III) ossido
Formula: Cr₂O₃
Peso molecolare: 151,99 g/mol
Punto di ebollizione: 4000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2435 °C
Densità: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010949
CAS Number: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247