Cromo (III) ossido ≥99.97% (metals basis), in polvere, Puratronic® -22 Mesh
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Chromic oxide
Purity: 99.97%
CAS No.: 1308-38-9
Molecular Formula: Cr2O3
Formula Weight: 151.99
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 5.22
Refractive Index: 2.551
Appearance: Pale to dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 2435°
Boiling Point: 3000°
Merck Reference: 14,2234
MDL No.: MFCD00010949
Formula:
Cr₂O₃ Peso molecolare: 151,99 g/mol Punto di ebollizione: 3000 °C Punto di fusione: 2435 °C Densità: 5,22 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010949 CAS Number: 1308-38-9 EINECS: 215-160-9 Merck Index: 14,2234 |