Stampa…
Cromo (III) ossido 99%, amorphous powder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
192085000 192080025
ACRO192085000EA 56.8 EUR
ACRO192085000 ACRO192080025
Cromo (III) ossido 99%, amorphous powder
Cromo (III) ossido
Formula: Cr₂O₃
Punto di ebollizione: 4000 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2435 °C
Densità: 5,21 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010949
CAS Number: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247
Visualizza i codici
Appearance Green Powder
Assay ≥98.5 %
Additional info tamped apparent density (g/ml): 1.0 to 1.3
pH 5 to 7
Loss on heating ≤0.4 % (1000°C, 0.5 h)