Stampa…
Niobium diselenide ≥99.8% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Niobium(IV) selenide
13101.09 13101.18
13101.09EA 93.9 EUR
13101.09 13101.18
Niobium diselenide ≥99.8% (metals basis)
Niobium diselenide
Purity: 99.8% CAS No.: 12034-77-4 Molecular Formula: NbSe2 Formula Weight: 250.83 Physical Form: 5 Micron Powder Odour: Odourless UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00016228
Formula: NbSe₂
Peso molecolare: 250.83 g/mol
Punto di fusione: >1300 °C
Densità: 6.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016228
CAS Number: 12034-77-4
EINECS: 234-811-8
UN: 3283
ADR: 6.1 III