Stampa…
Zirconio (IV) ossido, Technipur®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
1.00757.9100
1.00757.9100EA 0 EUR
1.00757.9100
Zirconio (IV) ossido, Technipur®
Zirconio (IV) ossido
Formula: ZrO₂
Peso molecolare: 123,22 g/mol
Punto di ebollizione: 4300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2680 °C
Densità: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180