Stampa…
Zirconio (IV) ossido ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
41528.30 41528.18 41528.A1
41528.30EA 138 EUR
41528.30 41528.18 41528.A1
Zirconio (IV) ossido ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Zirconio (IV) ossido
Purity: 99.7% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 Formula Weight: 123.22 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.89 Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Formula: ZrO₂
Peso molecolare: 123,22 g/mol
Punto di ebollizione: ∼5000 °C
Punto di fusione: ∼2700 °C
Densità: 5,89
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180