Zirconio (IV) ossido ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: ZrO2
Formula Weight: 123.22
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 5.89
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Formula:
ZrO₂ Punto di ebollizione: ∼5000 °C Punto di fusione: ∼2700 °C Densità: 5,89 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011310 CAS Number: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |