Zirconio (IV) ossido 98.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
190520010
190522500
ACRO190520010EA
195
EUR
ACRO190520010
ACRO190522500
Zirconio (IV) ossido 98.5%
Zirconio (IV) ossido
Formula:
ZrO₂ Punto di ebollizione: 4300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2700 °C Densità: 5,6 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011310 CAS Number: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |
Appearance | White Powder |
Assay | ≥98.0 % (ZrO2 + HfO2) |