Zirconium nitride ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 3% Hf)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 25658-42-8
Molecular Formula: NZr
Formula Weight: 105.23
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.09
Appearance: Yellow-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 2980°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00049642
Formula:
NZr Punto di fusione: 2980 °C Densità: 7,09 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049642 CAS Number: 25658-42-8 EINECS: 247-166-2 UN: 3178 ADR: 4.1,III |