Stampa…
Zirconium tetrafluoride 99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Zirconium (IV) fluoride
299790250 299791000
ACRO299790250EA 76.3 EUR
ACRO299790250 ACRO299791000
Zirconium tetrafluoride 99.5%
Zirconium tetrafluoride
Formula: F₄Zr
Peso molecolare: 167,22 g/mol
Punto di ebollizione: 905 °C
Punto di fusione: 640 °C
Densità: 4,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011307
CAS Number: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10308
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 %