Stampa…
Zirconio tetracloruro, anidro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Zirconium (IV) chloride
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 42.8 EUR
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
Zirconio tetracloruro, anidro 98%
Zirconio tetracloruro
Formula: Cl₄Zr
Peso molecolare: 233,03 g/mol
Punto di ebollizione: 3577 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 437 °C (subl.)
Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011306
CAS Number: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm