Zinc(II) telluride ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1315-11-3
Molecular Formula: ZnTe
Formula Weight: 192.97
Physical Form: -140 Mesh Powder
Density: 5.9
Refractive Index: 3.56
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 1240°
Merck Reference: 14,10162
MDL No.: MFCD00043079
Formula:
TeZn Peso molecolare: 192.99 g/mol Punto di fusione: 1240 °C Densità: 5.9 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043079 CAS Number: 1315-11-3 EINECS: 215-260-2 Merck Index: 14,10162 |