Cadmium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1306-25-8
Molecular Formula: CdTe
Formula Weight: 240.00
Physical Form: Polycrystalline Lump
Density: 6.20
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1041°
Merck Reference: 14,1629
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00015998
Formula:
CdTe Punto di fusione: 1041 °C Densità: 6,20 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015998 CAS Number: 1306-25-8 EINECS: 215-149-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1629 |